Learn More
5-fluoro-2-nitrobenzotrifluoruro, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 393-09-9 |
| Fórmula molecular | C7H3F4NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Fluoro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-3-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 5-Fluoro-2-nitro(trifluoromethyl)benzene, NSC 10304 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-Fluoro-1-nitro-2-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 209.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.01 |