Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493058 5 g 5 g
11403068 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493058 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18780.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 393-09-9 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether). Also used in the preparation of androgen receptor modulators and other pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-fluoro-2-nitrobenzotrifluoruro puede usarse como monómero en la síntesis de poli(arilo éter) hiperramificado. También se utiliza en la preparación de moduladores de los receptores de andrógenos y otros compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-09-9
Fórmula molecular C7H3F4NO2
Peso molecular (g/mol) 209.1
Número MDL MFCD00039741
Clave InChI WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl nitrobenzene, 2-nitro-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-fluoronitrobenzene, benzene, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 2-nitro-5-fluorotrifluorotoluol
PubChem CID 223094
Nombre IUPAC 4-Fluoro-1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.497
Punto de ebullición 87°C to 88°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3304470
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1
Porcentaje de pureza ≥98%