Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425517 1 g 1 g
15435517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32756.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50594-78-0 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50594-78-0
Fórmula molecular C7H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 166.11
Número MDL MFCD01632196
Clave InChI VCEQYKYTIDJWTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile, 2-cyano-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-nitro, 2-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4591, acmc-1avy0, 3-cyano-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-cyanonitrobenzene
PubChem CID 3756467
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 97%