Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384246 1 g 1 g
11394246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19327.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 395-81-3 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 395-81-3
Fórmula molecular C7H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00153175
Clave InChI KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t
PubChem CID 587090
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 93°C to 96°C
Punto de ebullición 153°C (23 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1869010
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.11
Porcentaje de pureza 98%