Learn More
5-Fluoro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428388 100 g 100 g
15408388 5 g 5 g
15418388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61806.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluoro-2-nitroanilina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2369-11-1
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.12
Número MDL MFCD00034065
Clave InChI PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitroanilina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitroaniline
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Sinónimo 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-]
PubChem CID 75399
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido