Learn More
5-fluoro-2-naftalenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-naphthalenol |
| CAS | 741693-88-9 |
| Fórmula molecular | C10 H7 F O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7FO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoronaftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 162.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.048 |