Learn More
5-fluoro-2-metilfenil tiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-methylphenyl Thiourea |
| CAS | 16822-86-9 |
| Fórmula molecular | C8H9FN2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9FN2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)11-8(10)12/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12) |
| SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)F)NC(=S)N |
| Nombre IUPAC | (5-Fluoro-2-metilfenil)tiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.047 |