Learn More
Cloruro de 5-fluoro-2-metilbenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride |
| Densidad | 1.27 |
| Punto de ebullición | 108°C (24 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.532 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 2574820 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.59 |
| Porcentaje de pureza | 98% |