Learn More
5-Fluoro-2-metilbenzotiazol, TRC
Código de producto. 30406596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406596 500 mg
30397344 100 mg
30400152 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF597040500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-75-7
Fórmula molecular C8H6FNS
Peso molecular (g/mol) 167.2
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES Cc1nc2cc(F)ccc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzothiazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0205