Learn More
Cloruro de 5-fluoro-2-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490483 1 g 1 g
11400493 5 g 5 g
11410493 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12641.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 445-05-6 | C7H6ClFO2S | 208.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-05-6
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.63
Número MDL MFCD00052958
Clave InChI NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
Nombre IUPAC cloruro de 5-fluoro-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.43
Punto de ebullición 130°C to 132°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2643541
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 97%