Learn More
Cloruro de 5-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10755933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10755933 10 g 10 g
10226004 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755933 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00317EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 445-05-6
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.63
Número MDL MFCD00052958
Clave InChI NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F(CH3)C6H3SO2Cl
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC cloruro de 5-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 97%