Learn More
5-Fluoro-2-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10672843 1 g 1 g
10467632 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10672843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00714DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 175278-28-1
Fórmula molecular C8H8FNO
Peso molecular (g/mol) 153.156
Número MDL MFCD00205105
Clave InChI VPAFHFHYJHZKSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide,5-fluoro-2-methyl, benzamide, 5-fluoro-2-methyl-9ci, 5-fluoro-2-methyl-benzamide, 5-fluoranyl-2-methyl-benzamide, 5-fluoro-2-methylbenzamide, benzamide, 5-fluoro-2-methyl, 2-carbamoyl-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluamide
PubChem CID 2737374
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metilbenzamida
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.16
Porcentaje de pureza 97%