Learn More
5-Fluoro-2-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306909 1 g 1 g
11316909 5 g 5 g
11326909 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11306909 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26799.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22062-53-9
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.141
Número MDL MFCD02261763
Clave InChI MBOXPKNOGZJXPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-methyl, zlchem 996, pubchem1458, acmc-209fri, ksc494k1f, 2-methyl-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-methylbenzaldehyde
PubChem CID 2759012
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Densidad 1.145
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%