Learn More
5-Fluoro-2-metilanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441657 5 g 5 g
11431657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25629.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95729-22-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95729-22-9
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.157
Número MDL MFCD00673008
Clave InChI CXTIUQIZWCABPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methylanisole, 4-fluoro-2-methoxytoluene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl-benzene, pubchem2624, 1-methyl-2-methoxy-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-methylphenyl methyl ether, 4-fluoranyl-2-methoxy-1-methyl-benzene, benzene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl
PubChem CID 2774573
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxi-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylanisole
Índice de refracción 1.494
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 98%