Learn More
5-Fluoro-2-metilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925211 250 g Frasco de vidrio 250 GR
11915211 25 g Frasco de vidrio 25 g
11905211 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11925211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119462500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-29-3
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007764
Clave InChI JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylaniline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 40.0°C
Color Morado a marrón
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CH3)NH2
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoro-2-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.