Learn More
5-Fluoro-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497056 50 g 50 g
11487056 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25381.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-29-3
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007764
Clave InChI JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylaniline
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 98°C to 100°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.538
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 2637584
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 98%