Learn More
5'-Fluoro-2'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336949 1 g 1 g
11346949 5 g 5 g
11356949 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26819.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29427-49-4
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD06660189
Clave InChI KCNFQEFWFYTFAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-fluoro-2-methylphenyl ethanone, 5'-fluoro-2'-methylacetophenone, 1-5-fluoro-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-5-fluoro-2-methylbenzene, 5-fluoro-2-methylacetophenone, 2-methyl-5-fluoro acetophenone, 5\\'-fluoro-2\\'-methylacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-methylphenyl
PubChem CID 15335420
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Índice de refracción 1.512
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 97%