Learn More
Ácido 5-fluoro-2-metil-1H-inden-3-acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446496 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15446496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61410.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
CAS 32004-66-3
Fórmula molecular C12H11FO2
Número MDL MFCD01076194
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-fluoro-2-methyl-1h-inden-3-yl acetic acid, 2-5-fluoro-2-methyl-1h-inden-3-yl acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1h-indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methylindene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-3-indenyl-acetic acid, 6-fluoro-2-methyl-3h-inden-1-yl acetic acid, 2-6-fluoro-2-methyl-3h-inden-1-yl acetic acid, fluoromethylindenylaceticacid, 5-fluoro-2-methyl-3-indenylacetic acid, 5-fluoro-2-methylinden-3-yl acetic acid
Clave InChI QDDPPRDVFIJASZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C2=C(C1)C=CC(=C2)F)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-fluoro-2-metil-3H-inden-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 206.216
PubChem CID 3015608
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.21
Porcentaje de pureza 97%