Learn More
Bromuro de 5-fluoro-2-metoxifenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453510 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10453510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431880500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 188132-02-7, 109-99-9
% mín. CAS 9.68, 85.49
% máx. CAS 14.51, 90.32
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9480g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H6BrFMgO
Fórmula lineal F(OCH3)C6H3MgBr
Número MDL MFCD01311481
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.948
Sinónimo magnesium 1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m solution in thf, spcseal, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI ZYVBZHZWABCRCW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo(5-fluoro-2-methoxyphenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778879
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.33
Forma física Solución