Learn More
Ácido 5-fluoro-2-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475507 25 g 25 g
15465507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32748.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179897-94-0
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD01863526
Clave InChI CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
Nombre IUPAC ácido (5-fluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%