Learn More
5-Fluoro-2-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460558 25 g 25 g
11440558 1 g 1 g
11450558 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24684.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19415-51-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19415-51-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00143458
Clave InChI CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734943
Nombre IUPAC 5-Fluoro-2-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-methoxy-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-o-anisaldehyde, 5-fluoro-o-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy-benzaldehyde, 5-fluoro-o-2-methoxybenzaldehyde, pubchem2636, acmc-209exz, 2-methoxy-5-fluoro benzaldehyde, benzaldehyde,5-fluoro-2-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%