Learn More
5-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole |
| CAS | 155559-81-2 |
| Fórmula molecular | C7H4FNS2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Fluoro-2(3H)-benzothiazolethione, 5-Fluoro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-Fluorobenzothiazole-2-thiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | Fc1ccc2SC(=S)Nc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 185.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.9769 |