Learn More
5-Fluoro-2-yodoanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368656 5 g 5 g
11358656 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17723.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 255724-71-1 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 255724-71-1
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.02
Número MDL MFCD02093953
Clave InChI UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 5-fluoro-2-iodo, 5-fluoro-2-iodo-aniline, 5-fluoro-2-iodo-phenylamine, 2-iodo-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-iodophenylamine, pubchem1535, acmc-20a2iw, 3-fluoro-6-iodoaniline, intermediates-zcf02682, 5-fluoro-2-iodobenzenamine
PubChem CID 2774512
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-yodoanilina
SMILES NC1=C(I)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-iodoaniline
Punto de fusión 40°C to 42°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 8478850
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 97%