Learn More
5-Fluoro-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10852241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10852241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10322260 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10852241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51173-05-8 | C5H4FNO | 113.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51173-05-8
Fórmula molecular C5H4FNO
Peso molecular (g/mol) 113.09
Número MDL MFCD03092918
Clave InChI KLULSYPVWLJZAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-hydroxypyridine, 5-fluoropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-fluoropyridine, 5-fluoropyridin-2 1h-one, 3-fluoro-6-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 5-fluoro, 5-fluoro-2 1h-pyridinone, 5-fluoro-2-pyridinol, 5-fluoropyridin-2-ol hydrobromide, pubchem6566
PubChem CID 2762864
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)NC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-hydroxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.0°C to 153.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.