Learn More
5-Fluoro-2-hidroxibenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493297 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15493297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25724.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 347-54-6
Punto de fusión 82°C to 85°C
Fórmula molecular C7H5FO2
Número MDL MFCD01090997
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
Clave InChI FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.113
PubChem CID 2737328
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza ≥98%