Learn More
5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11417497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417497 5 g 5 g
11427497 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15614.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-32-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00011668
Clave InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 56°C to 58°C
Punto de ebullición 65°C to 66°C (8 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2359087
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%