Learn More
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10760955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
10760955 5g
1 options
Código de producto. 10760955 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Nombre de nota 97%
CAS 394-32-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 59°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H7FO2
Fórmula lineal FC6H3(OH)COCH3
Número MDL MFCD00011668
Cantidad 5 g
Sinónimo 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
Clave InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 154.14
PubChem CID 95992
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder or Crystals