Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluoro-2'-desoxiuridina, 99 %
Código de producto. 10144760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
2,5 GR
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10144760 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10124860 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11916821 2.5 g Frasco de vidrio 2,5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10144760 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    43.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 4.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-91-9
Fórmula molecular C9H11FN2O5
Peso molecular (g/mol) 246.19
Número MDL MFCD00006530
Clave InChI ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Punto de fusión 148.0°C to 153.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15,4144
Condición de rotación específica + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Rotación específica + 35.90
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.