Learn More
5-fluoro-2,4-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30399643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399643 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30399643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5909601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
CAS 2927-71-1
Fórmula molecular C4 H Cl2 F N2
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, NSC 70442
Fórmula InChI InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
SMILES Fc1cnc(Cl)nc1Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-fluoropirimidina
Peso molecular (g/mol) 166.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9501