Learn More
5-Fluoro-2,4-dicloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366789 5 g 5 g
11356789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26288.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2927-71-1 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2927-71-1
Fórmula molecular C4HCl2FN2
Peso molecular (g/mol) 166.96
Número MDL MFCD00233551
Clave InChI WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-fluoropirimidina
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 80°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.97
Porcentaje de pureza 98%