Learn More
5-Fluoro-2,4-dicloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11356789 1 g 1 g
11366789 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11356789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26288.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2927-71-1 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2927-71-1
Fórmula molecular C4HCl2FN2
Peso molecular (g/mol) 166.96
Número MDL MFCD00233551
Clave InChI WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-fluoropirimidina
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 80°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.97
Porcentaje de pureza 98%