Learn More
5-fluoro-2,3-dihidrobenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 245762-35-0 |
| Fórmula molecular | C8H7OF |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMILES | C1=C(C=C2CCOC2=C1)F |
| Peso molecular (g/mol) | 138.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0481 |