Learn More
5-Fluoro-1-pentyne, TRC
Código de producto. 30404167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404167 100 mg
30400209 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF593648100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-36-3
Fórmula molecular C5H7F
Peso molecular (g/mol) 86.11
SMILES FCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-1-pentyne
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7F/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0532