Learn More
5-fluoro-1-metilbencimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-1-methylbenzimidazole |
| CAS | 1365271-95-9 |
| Fórmula molecular | C8H7FN2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc2cc(F)ccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 150.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0593 |