Learn More
5-fluoro-1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridina-2-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 1887015-55-5 |
| Fórmula molecular | C7H5FN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Fluoro-1,6-dihydro-1-methyl-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile, Olutasidenib Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FN2O/c1-10-5(4-9)2-3-6(8)7(10)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | N#CC1=CC=C(F)C(=O)N1C |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.04 |