Learn More
5-Fluoro-1,3-dimetil-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426310 5 g 5 g
11416310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426310 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27166.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 315-12-8 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 315-12-8
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.155
Número MDL MFCD03413407
Clave InChI KDPQDERPJHLWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 4-fluoro-2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene,5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 5-fluoro-2-nitro-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 12651353
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dimetil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[N+](=O)[O-])C)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Punto de fusión 52°C to 57°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.16
Porcentaje de pureza 98%