Learn More
5-Fluoro-1-(2-feniletil)-1H-indol-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30404980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404980 50 mg
30403919 100 mg
30394436 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF62112550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879479-47-7
Fórmula molecular C16H12FNO2
Peso molecular (g/mol) 269.27
SMILES Fc1ccc2N(CCc3ccccc3)C(=O)C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-1-(2-phenylethyl)-1H-indole-2,3-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12FNO2/c17-12-6-7-14-13(10-12)15(19)16(20)18(14)9-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,10H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0852