Learn More
Invitrogen™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Código de producto. 15521134
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cebador de prisma personalizado
Cebador único etiquetado con fluorescente 5'
Cebadores etiquetados con 5'
Cebadores oligo etiquetados con fluorescente 5' personalizado
Oligonucleótidos, cebadores
Cantidad:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Tamaño de la unidad:
1 set
300 picomoles
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
15521134 Cebador único etiquetado con fluorescente 5' 300.000 pmol 300 picomoles
11563827 Oligonucleótidos, cebadores 10.000 pmol cada uno
15438394 Cebadores etiquetados con 5' 80.000 pmol 1 set
11573837 Cebadores oligo etiquetados con fluorescente 5' personalizado 80.000 pmol cada uno
11539446 Cebador de prisma personalizado 300.000 pmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15521134 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 450017H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Oligo etiquetado 5 fluorescente
Los cebadores personalizados con etiqueta 5' son ideales para aplicaciones que incluyen análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipificación y PCR. Elija entre FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™y PET™ como etiquetas 5 fluorescentes. Los oligos se desalan; también se dispone de purificación por HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cebador único etiquetado con fluorescente 5', 300 kpmol
Tipo de producto Cebador único etiquetado con fluorescente 5'
Longitud (métrico) 1,524 m
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de purificación Desalinización, HPLC
Etiqueta o tinte FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
Primer Etiquetado 5'
Cantidad 300.000 pmol
Grado HPLC
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR