Learn More
Invitrogen™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Código de producto. 11563827
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cebador de prisma personalizado
Cebador único etiquetado con fluorescente 5'
Cebadores etiquetados con 5'
Cebadores oligo etiquetados con fluorescente 5' personalizado
Oligonucleótidos, cebadores
Cantidad:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Tamaño de la unidad:
1 set
300 picomoles
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
11563827 Oligonucleótidos, cebadores 10.000 pmol cada uno
15438394 Cebadores etiquetados con 5' 80.000 pmol 1 set
11573837 Cebadores oligo etiquetados con fluorescente 5' personalizado 80.000 pmol cada uno
15521134 Cebador único etiquetado con fluorescente 5' 300.000 pmol 300 picomoles
11539446 Cebador de prisma personalizado 300.000 pmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11563827 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 450007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Oligo etiquetado 5 fluorescente
  • Elección de las escalas suministradas
  • Para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR
  • Todos los oligonucleótidos están desalados. Las escalas más grandes de cebadores etiquetados tienen una opción de la purificación por HPLC
  • Nota: La purificación por HPLC reduce la producción a la mitad
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Recommended Storage
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Oligonucleótidos, cebadores
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de purificación Desalado, opción de purificación mediante HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) a mayor escala
Etiqueta o tinte 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™
Primer Etiquetado 5'
Cantidad 10.000 pmol
Grado HPLC
Formulario Solución o secado