Learn More
MedChemExpress 5-FAM SE
Código de producto. 16486996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486996 100 mg 100 miligramos
16446918 10 mg 10 miligramos
16432977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486996 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15938
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress 5-FAM SE is a single isomer, is a fluorescent labeling reagent used for labeling peptides, proteins and nucleotides. 5-FAM SE can react with amines and can yield stable amine conjugates.
Spezifikation
Cantidad 100 mg
Peso molecular 473.39 g/mol
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.81 mM; Need ultrasonic and warming)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 92557-80-7
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.