Learn More
MedChemExpress 5-FAM
Código de producto. 16497916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497916 100 mg 100 miligramos
16451946 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497916 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY66022
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
MedChemExpress 5-FAM (5-Carboxyfluorescein) is a green fluorescent reagent used for in situ labeling peptides, proteins and nucleotides. 5-FAM is a single isomer with Ex/Em of 490 nm/520 nm.
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 376.32 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.38 mM) ∣ H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 76823-03-5
Sinónimo 5-Carboxyfluorescein