Learn More
Tocris Bioscience™ 5-Ethynyluridine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18728366 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18728366 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7206/10
Uridine analog, used for labeling RNA synthesis
5-Ethynyluridine is a cell-permeable uridine analog. 5-Ethynyluridine can be used in vitro and in vivo to label newly synthesized RNA. 5-Ethynyluridine can be used to study changes in transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-((2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-ethynylpyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione
CAS 69075-42-9
Cantidad 10 mg
Objetivo DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Fórmula molecular C11H12N2O6
Pureza 0.98