Learn More
5-Etiniluridina, TRC
Código de producto. 30382238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382238 10 mg
30381677 50 mg
30373485 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93265010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69075-42-9
Fórmula molecular C11H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 268.22
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(C#C)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethynyluridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O6/c1-2-5-3-13(11(18)12-9(5)17)10-8(16)7(15)6(4-14)19-10/h1,3,6-8,10,14-16H,4H2,(H,12,17,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0695