Learn More
5-etinil nicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethynyl Nicotine |
| CAS | 179120-92-4 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2/c1-3-10-7-11(9-13-8-10)12-5-4-6-14(12)2/h1,7-9,12H,4-6H2,2H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cncc(c2)C#C |
| Nombre IUPAC | 3-etinil-5-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1157 |