Learn More
5-Etinil-2'-desoxiuridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine |
| CAS | 61135-33-9 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | EdU, 2'-Deoxy-5-ethynyluridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h1,4,7-9,14-15H,3,5H2,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C#C)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 5-etinil-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 252.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0746 |