Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5'-etynyl-2'-deoxiuridina
Código de producto. 17291222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17291222 1 g 1 g
17201232 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291222 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466380010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
252.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso molecular 252,23
Tipo de producto 5 '-etynyl-2 '-deoxiuridina
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO, metanol
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine