Learn More
5-Etiluracilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313046 250 mg 250 miligramos
11303046 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10861.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4212-49-1
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00079187
Clave InChI RHIULBJJKFDJPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-ethyluracil, 5-ethyl uracil, 2,4-dihydroxy-5-ethylpyrimidine, 5-ethylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-ethyl, 5-ethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-ethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, uracil, 5-ethyl, zlchem 329, acmc-209jno
PubChem CID 73267
Nombre IUPAC 5-ethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CCC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyluracil
Punto de fusión 308°C to 310°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 119494
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza ≥98%