Learn More
(5-etiltiofen-2-il)fenilmetanona, Mikromol
Código de producto. 30463714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463714 25 mg
1 options
Código de producto. 30463714 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3322.080025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(5-etiltiofen-2-il)fenilmetanona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decarboxylated Tiaprofenic Acid
CAS 6933-26-2
Nombres de analitos o componentes Decarboxylated Tiaprofenic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanone, (5-ethyl-2-thienyl)phenyl-, Ketone, 5-ethyl-2-thienyl phenyl (7CI,8CI), (5-Ethyl-2-thienyl)phenylmethanone, (5-Ethylthiophen-2-yl)(phenyl)methanone, 2-Benzoyl-5-ethylthiophene, Decarboxylated tiaprofenic acid, Tiaprofenic Acid Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12OS/c1-2-11-8-9-12(15-11)13(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCc1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (5-etiltiofen-2-il)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 216.299
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.061 g/mol