Learn More
5-etilideno-2-norborneno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethylidene-2-norbornene |
| CAS | 16219-75-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Norbornene, 5-ethylidene- (7CI,8CI), 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidene-2-norbornene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidene-2-norbornene, Ethylidenenorbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CC=C1CC2CC1C=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-etilidenbiciclo[2.2.1]hept-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.1916 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0939 |