Learn More
5-etilideno-2-norborneno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312009 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312009 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13342900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethylidene-2-norbornene
CAS 16219-75-3
Nombres de analitos o componentes 5-Ethylidene-2-norbornene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Norbornene, 5-ethylidene- (7CI,8CI), 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidene-2-norbornene, Ethylidenenorbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2-
SMILES C\C=C/1\CC2CC1C=C2
Nombre IUPAC (5Z)-5-etilidenbiciclo[2.2.1]hept-2-eno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 120.1916
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0939 g/mol